Learn More
Grant Instruments™ DEN-600 - Densimètre, batterie portable/alimentation secteur, turbidité du photomètre cellulaire 0 - 16 McF et 0,3 Abs
Click to view available options
Type:
Photomètre
Unit Size:
1 pièce
Description
L’appareil sert d’alternative peu coûteuse à un spectrophotomètre, qui est couramment utilisé pour ces applications. Alimenté par batterie et compact, le DEN-600 peut être confortablement situé dans une enceinte de sécurité biologique, une chambre anaérobie ou rapidement déplacé.
Le support de cellule peut accueillir des cuvettes à trajet standard de 10 mm, des flacons à fond rond, coniques ou des tubes Falcon.
La connectivité USB et le logiciel DEN permettent le transfert, le traitement et le calcul des données.
Applications
- Mesure de la concentration cellulaire
- Estimation des données sur la croissance cellulaire
- Estimation de phase de log pour l’induction de cellules microbiennes
- Préparation des cellules compétentes
- Méthode de dosage des protéines Bradford
- Tests de sensibilité aux antibiotiques
- Tests inhibiteurs
Specifications
Specifications
| Type | Photomètre |
| Type d’affichage | LED |
| Précision | ±0,006 à 1 Abs, ±0,1 entre 0 et 8 McF |
| Profondeur (métrique) | 145 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour cuves à trajet de 10 mm, fond rond et tubes Falcon |
| Tension | 120/240 V |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Source lumineuse | DEL |
| Longueur d’ondes | 600 nm |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction