Learn More
Brady™ Flèche de marquage photoluminescente
Click to view available options
Texte affiché:
Flèche large
Flèche étroite
Conditionnement:
20 pièces
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PHOTOLUM ARROWS LAYOUT 2 |
| Quantité | 20/Bte |
| Hauteur (métrique) | 18 mm |
| Largeur (métrique) | 27 mm |
| Texte affiché | Flèche large |
| Type de produit | Flèche de marquage photoluminescente |
| Couleur | Photoluminescent |