Learn More
Buerkle™ Vanne à deux voies
Les vannes à deux voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
10.05€ - 19.80€
Spécification
Comprend | Plaque de montage |
---|---|
Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec | Largeur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec | Largeur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10558871
|
Buerkle™
8607-0060 |
PVDF | Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre | 4 mm |
15.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529451
|
Buerkle™
8605-0060 |
Polypropylène, polyéthylène | Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre | 4 mm |
10.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10272231
|
Buerkle™
8607-0080 |
PVDF | Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre | 6 mm |
17.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10479472
|
Buerkle™
8605-0080 |
Polypropylène, polyéthylène | Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre | 6 mm |
13.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10180811
|
Buerkle™
8605-0100 |
Polypropylène, polyéthylène | Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre | 8 mm |
11.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599392
|
Buerkle™
8607-0100 |
PVDF | Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre | 8 mm |
19.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10606295
|
Buerkle™
8607-0120 |
PDVF | Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre | 8 mm |
18.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10606105
|
Buerkle™
8605-0120 |
Polypropylène | Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre | 8 mm |
13.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
- PVDF : excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
- PP/PE : pour usage industriel, rouge/blanc
- Température de fonctionnement : PVDF + 0 jusqu’à +40°C, PP/PE + 5 jusqu’à + 40°C
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Plaque de montage | |
40°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Vanne à deux voies