Learn More
Buerkle™ Vanne à deux voies
Code produit. 10606105
Click to view available options
Matériau:
PDVF
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, polyéthylène
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Largeur totale (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10606105
Marque: Buerkle™ 86050120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les vannes à deux voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
  • Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
  • PVDF : excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
  • PP/PE : pour usage industriel, rouge/blanc
  • Température de fonctionnement : PVDF + 0 jusqu’à +40°C, PP/PE + 5 jusqu’à + 40°C
  • Résistance à la compression max. 1 bar
  • Avec plaque de montage pour une installation facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge / blanc
À utiliser avec Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Comprend Plaque de montage
Température max. de fonctionnement (métrique) 40°C
Matériau Polypropylène
Température min. de fonctionnement (métrique) 5°C
Largeur totale (métrique) 8 mm
Propriétés de résistance 1 bars
Type Vanne à 2 voies
Largeur (métrique) 8 mm
Pression maximale 1 bar