Learn More
Buerkle™ Vanne à deux voies
Click to view available options
Matériau:
PDVF
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, polyéthylène
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Largeur totale (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
- PVDF : excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
- PP/PE : pour usage industriel, rouge/blanc
- Température de fonctionnement : PVDF + 0 jusqu’à +40°C, PP/PE + 5 jusqu’à + 40°C
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre |
| Comprend | Plaque de montage |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Matériau | Polypropylène, polyéthylène |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 5°C |
| Largeur totale (métrique) | 8 mm |
| Type | Vanne à 2 voies |