Learn More
Hydrate d’acide phosphotungstique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359247
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphotungstique est utilisé comme catalyseur pour l’hydrolyse du propène afin de préparer le 2-propanol. Il est également impliqué dans une réaction de catalyse hétérogène pour préparer le propène à partir de 2-propanol et de méthanol à partir d’hydrocarbures. Sa solution éthanolique est utilisée en biologie ainsi que pour précipiter des protéines. Il est utilisé pour précipiter différents types de colorants tels que les colorants basiques et les colorants triphénylméthane. En histologie, il est utilisé pour la coloration des échantillons cellulaires. Il est utilisé dans l’analyse gravimétrique du potassium en chimie analytique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes, agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12067-99-1
Numéro MDL MFCD00041964
Synonyme Tungstophosphoric acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic acid hydrate
Couleur Blanc
Odeur Inodore
Quantité 100 g
Formule moléculaire P2O5·24WO3·xH2O
Forme physique Poudre
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,7364
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol and ether
Poids de la formule 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphotungstic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .