Learn More
Tribromure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10669253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10669253
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-60-8
Formule moléculaire Br3P
Poids moléculaire (g/mol) 270.69
Numéro MDL MFCD00011436
Clé InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
CID PubChem 24614
Nom IUPAC tribromophosphane
SMILES P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 175.0°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus tribromide
Point de fusion -40.0°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Formule linéaire PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Merck Index 15, 7469
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone,alcohol,carbon disulfide,,hydrogen sulfide,methanol,ether,chloroform and,carbon tetrachloride
Poids de la formule 270.69
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.697
Gravité spécifique 2.88
Densité 2.8800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.