Learn More
Tribromure de phosphore, solution de 1,0M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 382068000
321.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
Phosphorus tribromide | |
7789-60-8, 75-09-2 | |
Liquide | |
Br3P | |
MFCD00011436 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
P(Br)(Br)Br | |
270.69 | |
270.69 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.4880g/mL |
1.0M Solution in Dichloromethane | |
Incolore à jaune | |
800 mL | |
PBr2 | |
15, 7469 | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
tribromophosphane | |
24614 | |
0.9 to 1.1M | |
1.488 |
Sécurité et traitement
- Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.