Learn More
Phosphore, rouge, 97 %, pur, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphorus, red |
Point de fusion | 590.0°C |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | P |
Fieser | 01,861 |
Merck Index | 15, 7459 |
Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, insoluble in cs2, ether, nh3 |
Poids de la formule | 30.96 |
Qualité | Pures |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphorus, red
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.