missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre de phosphore, 98,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphorus powder |
CAS | 7723-14-0 |
Couleur | Rouge à marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.9% (metals basis) |
Formule moléculaire | P |
Numéro MDL | MFCD00133771 |
Synonyme | red, acmc-20ajw2 |
Clé InChI | OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'