Learn More
Phosphore, solution étalon de plasma, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301439
Phosphore, solution étalon de plasma, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301439
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11301439
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013862.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire P in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00133771
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus plasma standard solution
Note relative au nom P 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration P in 5% HNO3
Couleur Incolore
Qualité Specpure™
Nom du produit
Phosphore, solution étalon de plasma, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >