Learn More
Pentoxyde de phosphore, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
21.51€ - 195.98€
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric anhydride
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10440681
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
215751000
100 g Flacon en verre
21.51€
100g
10450681
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
215755000
500 g Flacon en verre
57.18€
500g
10105743
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
215750025
2.5 kg Flacon en verre
195.98€
2.50kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
1314-56-3
141.94
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
O5P2
MFCD00011440
Phosphoric anhydride
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Phosphorus pentoxide
p.a.
Blanc
99+%
P2O5
01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Phosphoric anhydride
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
141.94
Analytique
340.0°C to 360.0°C
1314-56-3
Poudre très déliquescente
O5P2
MFCD00011440
15, 7467
Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
141.94
≥99%
2.39
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3945000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Phosphorus pentoxide
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus oxide
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado