Learn More
Pentoxyde de phosphore, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 10217483
Marque: Thermo Scientific Acros 200890025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric anhydride
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentoxide
Point de fusion 340.0°C to 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15,7467
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphorus oxide