Learn More
Pentasulfure de phosphore, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10703011
Pentasulfure de phosphore, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10703011
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10703011
Marque: Thermo Scientific Acros 196720010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-80-3
Formule moléculaire P4S10
Poids moléculaire (g/mol) 444.48
Numéro MDL MFCD00011441
Clé InChI CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czechAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Spécification
Point d’ébullition 514.0°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentasulfide
Point de fusion 282.0°C to 286.0°C
Couleur Jaune à vert
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire P4S10
Fieser 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
Point d’éclair >100°C
Merck Index 15,7466
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids
Poids de la formule 444.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466993 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number196725000,196720010
Numéro de lotA0465926 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number196725000,196720010
Numéro de lotA0464376 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2024 Catalog Number196725000,196720010
Numéro de lotA0458448 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number196725000,196720010
Numéro de lotA0457250 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number196725000,196720010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentasulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Nom du produit
Pentasulfure de phosphore, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >