Learn More
Pentabromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10077889
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-69-7
Formule moléculaire Br5P
Poids moléculaire (g/mol) 430.49
Numéro MDL MFCD00011437
Clé InChI QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
CID PubChem 62678
Nom IUPAC pentabromo-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentabromide
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Formule linéaire PBr5
Merck Index 15,7462
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 430.49
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentabromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.