Learn More
Oxychlorure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10133780
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-87-3
Numéro MDL MFCD00011443
Clé InChI XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
CID PubChem 24813
ChEBI CHEBI:30336
SMILES O=P(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 107.0°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus oxychloride
Point de fusion 1.2°C
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Formule moléculaire Cl3OP
Formule linéaire POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Merck Index 15, 7461
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Poids moléculaire (g/mol) 153.33
Poids de la formule 153.33
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620
Gravité spécifique 1.645
Densité 1.6450g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus oxychloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.