Learn More
Phosphore pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher chemical™ Code produit.: 12943195
Phosphore pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12943195
500 mL, Flacon
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Code produit. 12943195
Marque: Fisher Chemical B 040 500
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvent or Matrix H2O
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1081937 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberB 040 500
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphore pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher chemical™ >