Learn More
Acide phosphoreux, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
69.24€ - 745.71€
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3O3P
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Orthophosphorous acid
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10783201
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
201155000
500 g Flacon en verre
69.24€
500g
10496193
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
201150010
1kg Flacon en verre
126.63€
1kg
10072760
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
201150020
2kg Flacon en verre
203.01€
2kg
10267403
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
201150100
10kg Récipient en plastique
745.71€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13598-36-2
H3O3P
MFCD00137258
Orthophosphorous acid
Spécification
Phosphorous acid
13598-36-2
200,0°C
20 ppm max.
>100°C
H3O3P
Crystals
15, 7458
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool
98%
Blanc
73,0°C
1,6500 g/ml
1,65
98%
H3PO3
MFCD00137258
Orthophosphorous acid
82
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
Identifiant produit
  • Phosphorous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.