Learn More
Acide phosphorique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15696100
Acide phosphorique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Code produit. 15696100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Code produit. 15696100
Marque: Honeywell-Fluka 649571L
Demander un format en vrac ou personnalisé
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, ≥85 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Densité 1,685 g/ml à 25 °C
Tension de vapeur 2,2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C)
Quantité 1 L
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98g/mol
Pourcentage de pureté ≥85% (T)
Qualité TraceSELECT™ Ultra
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide phosphorique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ >