Learn More
Acide phosphorique, puriss. p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Glass Bottle
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphoric acid |
| Note relative au nom | Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) |
| Point de fusion | ∼40°C (literature) |
| Point d’ébullition | 158°C (literature) |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Densité | 1.685 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Conditionnement | Glass Bottle |
| Tension de vapeur | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |