Learn More
Acide phosphorique, multiofficinal, NF, J.T.Baker™
Code produit. 15507804
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre revêtu de PVC
Flacon en verre, expédition unique
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid
Conditionnement Flacon en verre revêtu de PVC
Gravité spécifique 1 L = 1,69 kg
Quantité 500ml
Poids de la formule 98
Qualité Multiofficinal / NF
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.