Learn More
Trimère de chlorure phosphonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphonitrilic chloride trimer |
Point de fusion | 111.0°C to 115.0°C |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Fieser | 02,206; 04,386; 06,469 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene |
Poids de la formule | 347.65 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Gravité spécifique | 1.98 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphonitrilic chloride trimer
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.