Learn More
Acide phosphomolybdique, solution à 20 % en poids dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphomolybdic acid |
| Couleur | Vert à jaune |
| Note relative au nom | 20 wt% solution in ethanol |
| Densité | 0.9400 g/mL |
| CAS | 64-17-5 |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 94% |
| Point d’éclair | 5°C |
| Quantité | 100 mL |
| Formule moléculaire | H3Mo12O40P |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons