Learn More
Melford Phosphogluconic Acid
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
81.10€ - 554.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate |
---|---|
CAS | 57775-17-4 |
Formule moléculaire | C6H10Na3O10P-2H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018670
|
Melford
P20350-0.1 |
100 mg |
81.10€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018671
|
Melford
P20350-0.5 |
500 mg |
350.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018672
|
Melford
P20350-1.0 |
1 g |
554.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 53411-70-4
- Molecular Formula: C6H10O10PNa3 2H2O
- Molecular Weight: 378.11
Spécification
6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate | |
57775-17-4 | |
C6H10Na3O10P-2H2O |