Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Solution saline dans un tampon phosphate
Solution saline dans un tampon phosphate Microgen Bioproducts - pH 7,2, pour une production de 10 L
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts M34A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution saline dans un tampon phosphate (concentré X20)
Spécification
Transparent | |
15 mM | |
Mélange | |
7,2 |
Diluez 1 po 20 (500 ml à 10 L) | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
Utilisation générale en laboratoire, et est produit comme un moyen pratique de générer une solution saline dans un tampon de phosphate de 15 mM. | |
Liquide |