Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline dans un tampon phosphate
Utilisée dans les applications de culture de cellules de mammifères.
Marque: MP Biomedicals™ 091760422
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La formule de Dulbecco (DPBS), contenant des sels tamponnés au phosphate, est une solution saline équilibrée (BSS) utilisée pour la manipulation et la culture de cellules de mammifères. La formule DPBS est impliquée dans l’irrigation, le lavage et la dilution des cellules de mammifères. Le tampon phosphate maintient le pH dans la plage physiologique. Le calcium et le magnésium facilitent la liaison cellulaire et l’agrégation. La formule DPBS, sans ces ions, peut être utilisée pour laver et rincer les cellules en suspension.Spécification
10 L | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
10 L | |
Solution saline dans un tampon phosphate |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction