Learn More
Solution tampon de phosphate, pH 7, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en poly
Conditionnement:
10L
1L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphate buffer solution |
| Densité | 1.01g/mL at 20°C |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |