Learn More
Solution tampon phosphate pH 5,8, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12920694 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 12920694
Marque: Fisher Chemical SOL 048 1L
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
pH 5.8
Forme physique Liquide
Quantité 1000 mL
Type de solution Tampon