Learn More
Solution tampon phosphate, Reagecon™ Code produit.: 11434779
compliance-icons
Solution tampon phosphate, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11434779 Tous les produits Reagecon Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 11434779
Marque: Reagecon 4008300
Spécification
pH 9
Quantité 1 L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot483023E1 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number4008300
Numéro de lot483022H1 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2023 Catalog Number4008300
Numéro de lot483021B2 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2022 Catalog Number4008300
compliance-icons
Identifiant produit
  • BUFFER (PHOSPHATE) SOLUTION pH 9.00 Certified Traceable to N.I.S.T
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon phosphate, Reagecon™ >