missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate Buffer, pH 7, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | Boiling Point: 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 7 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Buffer |
Formule | pH 7 (±0.02/20°C) Phosphate |
Odeur | Odorless |
Traçabilité au NIST | Yes |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Phosphate Buffer, pH 7, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu