Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate, solution tampon 0,5 M, pH 8,0
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Concentration | Solution tampon 0,5M |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique |