Learn More
Phorbol 12-Myristate 13-Acétate (film transparent ou blanchâtre), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
Ampoule en verre
Conditionnement:
1mg
Description
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
La PMA est un activateur de la protéine Kinase C ; c’est un irritant pour la peau et un promoteur de tumeur pour la peau de souris.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phorbol 12-Myristate 13-Acetate |
| Point de fusion | 72°C |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
| Conditionnement | Ampoule en verre |
| Quantité | 1 mg |
| Poids de la formule | 616.8 |
| Pourcentage de pureté | 99.0% min. |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phorbol 12-myristate 13-acetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.