Learn More
A&D Weighing Balance analytique GH homologuée classe I
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Homologuées CE
- Vaste plage de pesée
- Verre antistatique
- Étalonnage automatique One-Touch par poids de calibrage interne entraîné par moteur
- Étalonnage automatique lorsque la température ambiante change
- Interface RS-232C standard pour imprimante, PC ou autres périphériques
- Conformes aux normes BPL, BPF et ISO
- Fonction de mémoire de données
- Numéro d’identification pour la sortie de données GLP
- Fonction d’arrêt automatique
- Grande chambre de pesée
- Logiciel WinCT Communications (téléchargement)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO/OIML |
| Type de connexion | RS-232 C |
| Capacité | 120 g |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | GH-120-EC |
| Temps de stabilisation | 3,5 s |
| Alimentation électrique | 11 VA vers l'adaptateur (12 V, 300 mA) |