Learn More
Phléomycine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
- Antibiotique souvent utilisé comme agent de sélection pour déterminer l’efficacité de transformation des algues, des champignons et des cellules de mammifères
- Sert d’agent de sélection pour les cellules transformées portant le gène de résistance aux antibiotiques Sh ble
- Provoque la fragmentation de l’ADN en introduisant des ruptures à double brin dans l’ADN et empêche les cellules d’entrer en phase S pendant le cycle cellulaire
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phleomycin |
Type | Phleomycin |
Forme physique | Liquide |
Absorbance | 0.75 to 1.05 AU at 244nm |
CAS | 11006-33-0 |
Source | Streptomyces verticillus |
Formule moléculaire | C51H75N17O21S2 |
Odeur | None |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Clé InChI | QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N |
Afficher plus |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phleomycin, 2% solution in water
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.