Learn More
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
Comprend :
Tampon de réaction Phire 5x sans détergent, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %
Recommandé dans les cas suivants :
PCR, PCR haute fidélité, PCR hautes performances
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phire Reaction Buffer, detergent-free |
| Description | Detergent-free |
| Concentration | 5X |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Quantité | 4 x 1,5 ml |
| Comprend | Contenu : •Tampon de réaction Phire de 4 x 1,5 ml 5X, sans détergent (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Conserver à -20°C. |