Learn More
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffer
Le tampon de réaction Thermo Scientific™ Phire est conçu pour les ADN polymérases Phire.
Marque: Thermo Scientific™ F524L
19.19 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le tampon de réaction Thermo Scientific™ Phire™ est conçu pour les ADN polymérases Phire.
Comprend :
Tampon de réaction Phire 5x, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %.
Spécification
Contenu : •Tampon de réaction Phire de 4 x 1,5 ml 5X, sans détergent (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Conserver à -20°C. |
|
4 x 1,5 ml | |
PCR standard | |
1,5 ml |
ADN polymérase Phire Hot Start II | |
Wet or Dry Ice | |
5X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.