Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Une nouvelle ADN polymérase à démarrage à chaud pour les applications PCR de routine et à haut débit nécessitant vitesse et spécificité.
195.00€ - 844.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Moyenne |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase Phire Hot Start II |
Vitesse de réaction | Rapide |
Type de produit | Master Mix de PCR à démarrage à chaud |
Conditions d’expédition | Wet or Dry Ice |
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15361732
|
Thermo Scientific™
F125S |
Colorless | 200 réactions |
195.00€
200 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15371732
|
Thermo Scientific™
F125L |
Colorless | 1000 réactions |
836.00€
1000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15301742
|
Thermo Scientific™
F126L |
Green | 1000 réactions |
844.00€
1000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15391732
|
Thermo Scientific™
F126S |
Green | 200 réactions |
195.00€
200 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix is a convenient 2X mix designed to minimize the number of pipetting steps. The master mix contains Phire Hot Start II DNA Polymerase, nucleotides, and optimized reaction buffer, including MgCl2. Only template and primers need to be added to the PCR reaction.
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est nettement plus rapide, extrêmement robuste et peut également amplifier de longs fragments d’ADN tout en offrant des rendements élevés. Ces caractéristiques, elle les doit à une méthode d’engineering protéique avancée de la polymérase. Elle intègre un domaine unique de liaison de l’ADN double brin qui favorise des délais d’extension courts (10 à 15 s / kb), améliore les rendements et multiplie par deux le facteur de fidélité par rapport à l’ADN polymérase Taq.
La modification au démarrage à chaud de l’ADN polymérase Phire Hot Start II s’appuie sur la même technologie d’inactivation Affibody que celle utilisée par l’ADN polymérase Phusion Hot Start II. Cette technologie renforce la spécificité de la réaction de PCR sans occasionner de durée supplémentaire pour l’activation initiale de l’enzyme.
Le nouveau format Phire Green est une combinaison d’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud et de tampon 5X Phire Green. Le tampon contient un réactif de densité et des colorants de suivi pour le chargement direct des produits issus de la PCR sur gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des enzymes. En outre, il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phire Hot Start II à démarrage à chaud est une nouvelle enzyme de PCR pour les applications de PCR courantes et à haut débit. Elle offre des performances supérieures à celles de chaque polymérase Taq à démarrage à chaud du marché. L’ADN polymérase Phire Hot Start II est nettement plus rapide, extrêmement robuste et peut également amplifier de longs fragments d’ADN tout en offrant des rendements élevés. Ces caractéristiques, elle les doit à une méthode d’engineering protéique avancée de la polymérase. Elle intègre un domaine unique de liaison de l’ADN double brin qui favorise des délais d’extension courts (10 à 15 s / kb), améliore les rendements et multiplie par deux le facteur de fidélité par rapport à l’ADN polymérase Taq.
La modification au démarrage à chaud de l’ADN polymérase Phire Hot Start II s’appuie sur la même technologie d’inactivation Affibody que celle utilisée par l’ADN polymérase Phusion Hot Start II. Cette technologie renforce la spécificité de la réaction de PCR sans occasionner de durée supplémentaire pour l’activation initiale de l’enzyme.
Le nouveau format Phire Green est une combinaison d’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud et de tampon 5X Phire Green. Le tampon contient un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits issus de la PCR sur gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des enzymes. En outre, il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
Points clés
- Démarrage à chaud rapide : aucune étape de réactivation
- Enzyme rapide : amplification quatre fois plus rapide qu’avec la Taq à démarrage à chaud
- Fiabilité : optimisation minimale de la réaction nécessaire grâce à une tolérance élevée aux inhibiteurs
- Rendements élevés : produits abondants du fait d’une grande efficacité
- Produits PCR plus longs : amplification de fragments d’ADN beaucoup plus longs qu’avec n’importe quelle Taq à démarrage à chaud
- Chargement direct sur gel avec tampon vert
- PCR à démarrage à chaud
- PCR courante
- PCR non haute fidélité
- PCR rapide
- PCR à haut débit
- Génotypage
ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
- ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
- Tampon de réaction 5X Phire (fournit 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X)
- DMSO
- ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
- Tampon de réaction 5X Phire Green (fournit 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X)
- DMSO
Spécification
Moyenne | |
Rapide | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
SuperMix ou Master Mix |
ADN polymérase Phire Hot Start II | |
Master Mix de PCR à démarrage à chaud | |
Clonage, Hot-start PCR | |
2 X | |
Arrondi | |
ADN |