Learn More
PhiKan 083, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
p53 stabilizing agent; preferentially binds mutated (Y220C) p53 over wild-type p53 at a site distinct from functional DNA/protein interaction regions. Slows rate of thermal denaturation of p53-Y220C.
Spécification
Nom chimique ou matériau | PhiKan 083 |
Quantité | 10 mg |
Poids de la formule | 274.79 |
Pourcentage de pureté | >99% |