Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Une polymérase présentant une processivité très élevée (jusqu’à plus de 70 kb) avec une forte activité de déplacement des brins, l’ADN polymérase Thermo Scientific™ phi29 permet une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace. L’ADN polymérase phi29 possède également une activité (corrective) exonucléase 3’→5’ qui agit préférentiellement sur l’ADN ou l’ARN simple brin. Les amorces modifiées 3’ sont donc fortement recommandées.
Points clés
- La plus grande processivité et activité de déplacement des brins parmi les ADN polymérases connus : des segments d’ADN de plus de 70 kb de long peuvent être synthétisés
- Synthèse d’ADN très précise (voir Référence 5)
- Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de gabarits
- Les produits d’amplification peuvent être directement utilisés dans des applications en aval (PCR, digestion par restriction, génotypage SNP, etc.)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Stand-alone enzyme |
| À utiliser avec (application) | MDA-WGA, RCA |
| Polymérase | ADN polymérase phi29 |
| Quantité | 50 μg (5000 U) |
| Contenu et stockage | • phi29 DNA Polymerase (5,000 units at 10 U/μL) • 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase • Store at –15 to –25°C. |
| Température de réaction optimale | 30°C |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10 U/μL |
| Temps de réaction | 4 hours |