Learn More
Uvex™ Pheos IES Casques de protection
Casques de sécurité légers au design sportif et offrant un confort de port maximal.
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Matériau | HDPE |
Modèle | 9772, Bord long |
Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
Ventilée | Oui |
Description
- Casque léger avec une conception sportive
- Trois évents variables, une zone de ventilation à l’avant et deux à l’arrière :pour une circulation parfaite de l’air
- Systèmes d’adaptateurs pour les visières Uvex, les protège-oreilles Uvex et les lampes pour casque
- Harnais de suspension 3D offrant la possibilité d’y attacher les lunettes de sécurité Uvex Pheos
- Dispositifs rotatifs de réglage de la taille permettant un ajustement individuel de la largeur
Spécification
EN 397 | |
9772, Bord long | |
Oui |
HDPE | |
Casque de sécurité industrielle |