Learn More
uvex Pheos E-WR Casques de protection
Casques de sécurité légers au design sportif et offrant un confort de port maximal.
453.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397, EN 50365 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
Matériau | HDPE |
Modèle | 9770, Bord long |
Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17564106
|
uvex
9770030 |
Blanc |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La coque robuste et indéformable résiste parfaitement à la pression latérale et remplit toutes les conditions de sécurité dans la construction et l'industrie.
- Les casques de protection industriels uvex pheos sont extrêmement flexibles grâce au système d'accessoires.
- Que ce soit pour fixer une visière, des lunettes de protection, des coquilles anti-bruit ou une lampe : les casques de travail peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels.
- Bénéficiant d'une coque complètement fermée et d'une certification NF EN 50365 (1 000 V CA), le modèle uvex pheos E-WR est particulièrement adapté pour effectuer des travaux électriques.
- L'intérieur avec système à bouton rotatif permet un réglage de la largeur en continu et assure un ajustement parfait en toute circonstance.
Spécification
EN 397, EN 50365 | |
HDPE | |
Casque de sécurité industrielle | |
52 à 61 cm | |
Short Brim (Cap Style) |
Hard Hats | |
9770, Bord long | |
52 à 61 cm | |
Non ventilés |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Pheos E-WR Casques de protection