Learn More
Uvex™ Casque de sécurité Pheos B-WR
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
0.70€ - 16.01€
Spécification
Modèle Pheos B-WR
Ventilée Ventilated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15366222
Afficher les documents
Uvex™
9772930
Noir N/A N/A N/A
15306212
Afficher les documents
Uvex™
9772030
Blanc N/A N/A N/A
Description
Description
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
Spécification
Spécification
Pheos B-WR
Ventilated
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Casque de sécurité Pheos B-WR