Learn More
uvex Pheos B Casques de protection
Casques de sécurité légers au design sportif et offrant un confort de port maximal.
375.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
Matériau | HDPE |
Modèle | 9772, Bord long |
Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17594106
|
uvex
9772020 |
Blanc |
375.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La coque robuste et indéformable résiste parfaitement à la pression latérale et remplit toutes les conditions de sécurité dans la construction et l'industrie.
- Les casques de protection industriels uvex pheos sont extrêmement flexibles grâce au système d'accessoires.
- Que ce soit pour fixer une visière, des lunettes de protection, des coquilles anti-bruit ou une lampe : les casques de travail peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels.
Spécification
EN 397 | |
HDPE | |
Casque de sécurité industrielle | |
51 à 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
9772, Bord long | |
52 à 61 cm | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Pheos B Casques de protection