Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pheos S 9192
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Anthracite, gris
Description
- Aspect moderne
- Protection complète
- Large champ de vision
- Ventilation grâce au concept uvex climazone intégré aux branches
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV) |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Résistant aux produits chimiques, Résistant aux rayures |
Couleur | Anthracite, gris |
Type de filtre | 2C |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Nb par paquet | 10/paquet |
Dimensions | S |
Style des branches | Branches douces |
Valeur de transmittance | 0,91 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité Pheos S 9192 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu