Learn More
Tribromure de phényltriméthylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tribromure de phényltriméthylammonium est utilisé comme réactif de bromation pour l’ajout de 1,2 de brome à la double liaison de composés non saturés α,β.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
Le tribromure de phényltriméthylammonium est utilisé comme réactif de bromation pour l’ajout de 1,2 de brome à la double liaison de composés non saturés α,β.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenyltrimethylammonium tribromide |
Point de fusion | 112°C to 117°C |
Odeur | Irritating |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 3919459 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 375.93 |
Pourcentage de pureté | 97% |