Learn More
Tribromide de phényltriméthylammonium 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184266
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
4207-56-1
C9H14Br3N
375.92
MFCD00011789
RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
21525000
triméthyl(phényl)azanium ; Triiodure
C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
4207-56-1
C9H14Br3N
375.92
MFCD00011789
RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
21525000
triméthyl(phényl)azanium ; Triiodure
C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium tribromide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 113.0°C to 117.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5N(CH3)3Br·Br2
Quantité 25 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 375.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.