Learn More
Hydroxyde de phényltriméthylammonium, 0,1 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 422021000
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phaseSpécification
Phenyltrimethylammonium hydroxide | |
0.1M in Methanol | |
C9H15NO | |
MFCD00041899 | |
0.8000g/mL | |
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M | |
triméthyl(phényl)azanium ; hydroxyde | |
15913 | |
153.22 | |
0.8 | |
10°C |
Incolore | |
1899-02-1, 67-56-1 | |
C6H5N(CH3)3OH | |
0.09 to 0.11M | |
methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide | |
[OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1 | |
153.23 | |
CHEBI:85062 | |
Flacon en verre | |
100 g | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.