Learn More
Acide phénylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10497710
Acide phénylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497710
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10497710
Marque: Thermo Scientific Acros 130795000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1571-33-1
Formule moléculaire C6H7O3P
Poids moléculaire (g/mol) 158.09
Numéro MDL MFCD00002136
Clé InChI QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&rAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15295
Nom IUPAC Acide dodécylphosphonique
SMILES OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylphosphonic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 158.0°C to 165.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5P(O)(OH)2
Quantité 500 g
Beilstein 16,803
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40.4g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ccl4
Poids de la formule 158.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458439 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
Numéro de lotA0400227 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
Numéro de lotA0454778 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
Numéro de lotA0393326 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number130790025,130791000,130795000
Numéro de lotA0394855 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2020 Catalog Number130790025,130791000,130795000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylphosphonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Acide phénylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >