Learn More
Bromure de phénylmagnésium, solution 1,6M dans du CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12625017
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-58-3, 5614-37-9
Formule moléculaire C6H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00000038
Clé InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 66852
Nom IUPAC bromo(phenyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmagnesium bromide
Point d’éclair −1°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5MgBr
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.