Learn More
Monohydrate de phénylglyoxal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Phenylglyoxal monohydrate was used to modify pig muscle carbonic anhydraseIII and as a specific reagent for arginine groups. It was also used to prepare pyrrolinone and furan derivatives and as as a chemiluminescent reagent for the determination of purines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de phénylglyoxal a été utilisé pour modifier l’anhydrase carbonique musculaire III de porc et comme réactif spécifique pour les groupes des arginines. Il a également été utilisé pour préparer des dérivés de pyrrolinone et de furane et comme réactif chimiluminescent pour la détermination des purines.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le monohydrate de phénylglyoxal a été utilisé pour modifier l’anhydrase carbonique musculaire III de porc et comme réactif spécifique pour les groupes des arginines. Il a également été utilisé pour préparer des dérivés de pyrrolinone et de furane et comme réactif chimiluminescent pour la détermination des purines.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenylglyoxal monohydrate |
Point de fusion | 71°C to 77°C |
Point d’ébullition | 142°C (125 mmHg) |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1854721 |
Informations sur la solubilité | Partly miscible with water. |
Poids de la formule | 152.15 (134.12 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 97% |